主要文件
GF39973012
Cyclo-Olefin Copolymer
(TOPAS«), granule, 3 mm nominal granule size, weight 100 g, grade topas 5013l-10
别名:
ET356301
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$238.00
$238.00
预计发货时间2025年5月20日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$238.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
$238.00
预计发货时间2025年5月20日详情
获取大包装报价
表单
granular
制造商/商品名称
Goodfellow 399-730-12
重量
100 g
标称颗粒尺寸
3 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)