主要文件
GF89618103
Cyclo-Olefin Copolymer
(TOPAS«), granule, 3 mm nominal granule size, weight 1000 g, grade topas 5013l-10
别名:
ET356301
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$423.00
$423.00
预计发货时间2025年5月30日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$423.00
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
$423.00
预计发货时间2025年5月30日详情
获取大包装报价
形狀
granular
製造商/商標名
Goodfellow 896-181-03
重量
1000 g
標稱粒徑
3 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)