主要文件
GF38527027
氧化镁
rod, 6.35 mm diameter, length 275 mm, stabilized with 3% yttria
别名:
MG607920
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,510.00
$1,510.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,510.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352303
NACRES:
NA.23
$1,510.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 385-270-27
长度
275 mm
直径
6.35 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)