主要文件
GF34957109
Silver-copper alloy, Ag85Cu15
foil, 2m coil, 1mm coil width, 0.007mm thickness, as rolled
别名:
AA080210
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$384.00
$384.00
预计发货时间2025年5月16日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$384.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
$384.00
预计发货时间2025年5月16日详情
获取大包装报价
表单
foil (coil - as rolled)
制造商/商品名称
Goodfellow 349-571-09
长度 × 宽度 × 厚度
2 m × 1 mm × 0.007 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)