主要文件
GF29279672
Manganin® - resistance alloy
wire, Cu 86%/Mn 12%/Ni 2%, 0.18 mm diameter, length 5 m
别名:
CU065138
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$302.00
$302.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$302.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
$302.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
wire
制造商/商品名称
Goodfellow 292-796-72
长度
5 m
直径
0.18 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)