主要文件
GF28835736
Nickel oxide
powder, max. particle size 45 micron, weight 500 g, green
别名:
NI516011
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,020.00
$1,020.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,020.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352303
NACRES:
NA.23
$1,020.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 288-357-36
重量
500 g
颜色
green
最大零件尺寸
45 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)