主要文件
GF27848054
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
50g lump, 5mm max. lump size, pellets
别名:
NI296101
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$434.00
$434.00
预计发货时间2025年5月29日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$434.00
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
$434.00
预计发货时间2025年5月29日详情
获取大包装报价
形狀
pellets
製造商/商標名
Goodfellow 278-480-54
重量
50 g
塊最大尺寸
5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)