主要文件
GF68252148
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
foil, 50 x 50mm, 1.0mm thickness, as rolled
别名:
NI290400
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$814.00
$814.00
预计发货时间2025年5月28日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$814.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101712
NACRES:
NA.23
$814.00
预计发货时间2025年5月28日详情
获取大包装报价
表单
foil (temper - as rolled)
制造商/商品名称
Goodfellow 682-521-48
尺寸 × 厚度
50 mm × 50 mm × 1.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)