主要文件
GF24509055
不锈钢 - AISI 316合金,FeCr18Ni10Mo3
sphere, 10mm diameter, 2.50μm sphericity, precision sphere, grade 100, 100pcs
别名:
FE246880
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$409.00
$409.00
预计发货时间2025年5月13日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$409.00
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
$409.00
预计发货时间2025年5月13日详情
获取大包装报价
表单
spheres (grade 100)
质量
precision sphere
包装
1 ea of 100 pieces
制造商/商品名称
Goodfellow 245-090-55
直径
10 mm
sphericity
2.50 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Goodfellow产品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)