主要文件
GF19377120
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
100mm tube, 1.5mm outside diameter, 0.17mm wall thickness, 1.16mm inside diameter, as drawn
别名:
CU107220
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
表单
tubes
制造商/商品名称
Goodfellow 193-771-20
长度 × 厚度
100 mm × 0.17 mm
外径 × 内径
1.5 mm × 1.16 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)