主要文件
GF18004823
Tinned copper alloy, CuSn
100m wire, 0.25mm diameter, annealed, pure sn coated
别名:
CU205140
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$362.00
$362.00
预计发货时间2025年5月26日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$362.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
$362.00
预计发货时间2025年5月26日详情
获取大包装报价
表单
wire
制造商/商品名称
Goodfellow 180-048-23
长度 × 直径
100 m × 0.25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)