形狀
spherical powder
成份
copper, 90 wt. %
Tin, 10 wt. %
粒徑
−200 mesh
SMILES 字串
[Cu].[Sn]
InChI
1S/Cu.Sn
InChI 密鑰
KUNSUQLRTQLHQQ-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges