GF16483350
别名:
ZR016010
1 of 10
Sigma-Aldrich
551643
氧化铝
913499
Aluminum oxide nanofibers
702129
420824
LUDOX ® HS-30 胶态二氧化硅
429252
聚(对苯二甲酸)
634875
718475
USP
1546900
聚对苯二甲酸
GF14511215
聚乙烯对苯二甲酸酯
769290
powder
Goodfellow 164-833-50
100 g
45 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
能源材料_电池材料_高纯度金属_材料科学-默克生命科学
高纯度金属和合金_能源材料_材料科学-默克生命科学
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.