主要文件
GF13625412
Gold/Germanium
wire, Au 99.5%/Ge 0.5%, 1.0 mm diameter, length 0.05 m
别名:
AE035160
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
方案
≥99.5%
表单
wire
制造商/商品名称
Goodfellow 136-254-12
长度
0.05 m
直径
1.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)