Merck
693510
Sigma-Aldrich
钆-硅-锗合金
Gd5Si2Ge2, ≥99% trace metals basis
别名:
钆锗硅化物
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$158.00
$158.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$158.00
About This Item
线性分子式:
Gd5Ge2Si2
分子量:
987.70
MDL编号:
UNSPSC代码:
11101711
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$158.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥99% trace metals basis
表单
powder and chunks
组成
Gadolinium, 79.5 wt. %
Germanium, 14.8 wt. %
Silicon, 5.7 wt. %
mp
1675 °C
密度
5.7 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
[Si].[Ge].[Gd]
InChI
1S/Gd.Ge.Si
InChI key
LVKVKSQVTJLPDE-UHFFFAOYSA-N
应用
This material is used for research in the area of magnetic refrigeration. Alloy with a giant magnetocaloric effect.
物理属性
Curie Temperature: ~270 K
法律信息
产品销售获得美国专利 5,887,449 和 5,743,095 的许可,适用于磁制冷。
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Water-react 3
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
现在的近室温制冷几乎完全在蒸汽压缩制冷循环的基础上实现。