主要文件
GF12380329
Tungsten carbide/cobalt
sphere, WC 94%/Co 6%, 6.0 mm diameter, 10_pcs, tolerance +/-2.5um
别名:
W 606840
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$449.00
$449.00
预计发货时间2025年5月15日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$449.00
About This Item
UNSPSC代码:
31191518
NACRES:
NA.23
$449.00
预计发货时间2025年5月15日详情
获取大包装报价
表单
spheres
制造商/商品名称
Goodfellow 123-803-29
直径
6.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)