主要文件
GF35160005
Tungsten carbide/cobalt
sheet, WC 94%/Co 6%, thickness 5.0 mm, size 25 × 25 mm
别名:
W 603400
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
31191518
NACRES:
NA.23
表单
sheet
制造商/商品名称
Goodfellow 351-600-05
尺寸
25 × 25 mm
厚度
5.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)