主要文件
GF12190294
聚苯砜
(PPSU), rod, diam. 40 mm, L 50 mm, black
别名:
SU337940
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 121-902-94
长度
50 mm
直径
40 mm
颜色
black
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)