主要文件
GF11581635
青铜
powder, Cu 89%/Sn 11%, max. particle size 150 micron, weight 1000 g, condition atomized
别名:
CU096010
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$487.00
$487.00
预计发货时间2025年5月27日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$487.00
About This Item
分類程式碼代碼:
30102011
NACRES:
NA.23
$487.00
预计发货时间2025年5月27日详情
获取大包装报价
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 115-816-35
重量
1000 g
零件最大尺寸
150 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)