主要文件
GF11323785
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
insulated wire, 200m length, 0.07mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, polyurethane insulation
别名:
CU045830
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$849.00
$849.00
预计发货时间2025年5月16日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$849.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
$849.00
预计发货时间2025年5月16日详情
获取大包装报价
描述
polyurethane insulation
thermocouple wire
表单
wire (insulated)
制造商/商品名称
Goodfellow 113-237-85
隔离层厚度
0.01 mm
电线长度 × 直径
200 m × 0.07 mm , conductor diameter
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
应用
may be used as one component of a thermocouple
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)