主要文件
GF84216641
不锈钢-AISI 316l
rod, 5.0 mm diameter, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 1000 mm
别名:
FF217908
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$333.00
$333.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$333.00
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
$333.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 842-166-41
长度
1000 mm
直径
5.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)