主要文件
GF09374025
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
349mm tube, 4.0mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 3.5mm inside diameter, as drawn
别名:
CU107400
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$379.00
$379.00
预计发货时间2025年5月16日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$379.00
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
$379.00
预计发货时间2025年5月16日详情
获取大包装报价
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 093-740-25
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)