Merck
GF07584385
rod, 7.62 mm diameter, length 1000 mm, purity 99.9%
别名:
ZN007914
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$642.00
$642.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$642.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
Zn
CAS号:
分子量:
65.39
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141750
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$642.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
蒸汽压
1 mmHg ( 487 °C)
方案
99.9%
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 075-843-85
电阻率
5.8 μΩ-cm, 20°C
长度
1000 mm
直径
7.62 mm
沸点
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
密度
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)