主要文件
GF00487997
不锈钢-AISI 316l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 1.2 mm, size 25 × 25 mm, temper annealed
别名:
FF210385
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 004-879-97
尺寸
25 × 25 mm
厚度
1.2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)