主要文件
SYNF606150C
Synthware Buchner funnel
150 mL, porosity: coarse
别名:
Synthware F606150C, filtering funnel
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$132.00
$132.00
预计发货时间2025年6月06日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$132.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.51
$132.00
预计发货时间2025年6月06日详情
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F606150C
容量
150 mL
150 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
With sealed-in glass disc of the listed porosity. Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi. XC-extra coarse, C-Coarse, M-Medium, F-Fine porosity.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)