Merck
F13355
Sigma-Aldrich
3-氟苯乙腈
99%
别名:
间氟氰苄
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H4CH2CN
CAS号:
分子量:
135.14
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
99%
折射率
n20/D 1.502 (lit.)
沸点
113-114 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Fc1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H6FN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4H2
InChI key
DEJPYROXSVVWIE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)