Merck
C28006
Sigma-Aldrich
(4-氯苯基)乙腈
96%
别名:
4-氯苄氰
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$74.80
$74.80
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 G
$74.80
About This Item
线性分子式:
ClC6H4CH2CN
CAS号:
分子量:
151.59
Beilstein:
971171
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$74.80
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
96%
表单
solid (or Semi-Solid or Liquid)
沸点
265-267 °C (lit.)
mp
25-28 °C (lit.)
密度
1.19 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES字符串
Clc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H6ClN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5H2
InChI key
IVYMIRMKXZAHRV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
271.4 °F - closed cup
闪点(°C)
133 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)