Merck
E49258
Sigma-Aldrich
2-噻吩羧酸乙酯
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8O2S
CAS号:
分子量:
156.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
折射率
n20/D 1.526 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
密度
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C7H8O2S/c1-2-9-7(8)6-4-3-5-10-6/h3-5H,2H2,1H3
InChI 密鑰
JZGZKRJVTIRPOK-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
192.2 °F - closed cup
閃點(°C)
89 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)