Merck
E18603
Sigma-Aldrich
4-氰基苯甲酸乙酯
99%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 G
$236.00
$236.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 G
$236.00
About This Item
线性分子式:
NCC6H4CO2C2H5
CAS号:
分子量:
175.18
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$236.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
99%
mp
52-54 °C (lit.)
SMILES字符串
CCOC(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C10H9NO2/c1-2-13-10(12)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
JLSSWDFCYXSLQX-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)