Merck
746010
Sigma-Aldrich
3-(4-Cyanophenyl)propionic acid
97%
别名:
3-(p-Cyanophenyl)propionic acid, 4-(2-Carboxyethyl)benzonitrile, 4-Cyanobenzenepropionic acid, 4-Cyanohydrocinnamic acid, [p-Cyanophenyl]-3-propanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H9NO2
CAS号:
分子量:
175.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
138-143 °C
官能团
carboxylic acid
nitrile
SMILES字符串
N#Cc1ccc(cc1)CCC(=O)O
InChI
1S/C10H9NO2/c11-7-9-3-1-8(2-4-9)5-6-10(12)13/h1-4H,5-6H2,(H,12,13)
InChI key
RHIGOXBTMPLABF-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)