Merck
E13202
Sigma-Aldrich
2-苄基乙酰乙酸乙酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COCH(CH2C6H5)CO2C2H5
CAS号:
分子量:
220.26
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5 (lit.)
bp
276 °C (lit.)
密度
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)C(Cc1ccccc1)C(C)=O
InChI
1S/C13H16O3/c1-3-16-13(15)12(10(2)14)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,3,9H2,1-2H3
InChI 密鑰
XDWQYMXQMNUWID-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves