主要文件
DWK286218204
DURAN® silicone rubber seal
GL 32 neck, diam. × thickness (29 mm) (16 mm)
别名:
286218204
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 EACH
$71.00
$71.00
预计发货时间2025年5月09日详情
选择尺寸
变更视图
10 EACH
$71.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.17
$71.00
预计发货时间2025年5月09日详情
物料
silicone seal
包装
case of 10 ea
制造商/商品名称
DURAN® 286218204
直径× 厚度
(29 mm) (16 mm)
配件
GL 32 neck
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Suitable for PBT screw cap
法律信息
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)