主要文件
DWK292282501
DURAN® silicone rubber seal
diam. × thickness (26 mm) (5 mm), GL 45 neck
别名:
292282501
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
包裝
case of 10 ea
製造商/商標名
DURAN® 292282501
直徑× 厚度
(26 mm) (5 mm)
接頭
GL 45 neck
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Suitable for PBT screw cap
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)