Merck
D85403
Sigma-Aldrich
乙酰琥珀酸二乙酯
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5O2CCH2CH(COCH3)CO2C2H5
CAS号:
分子量:
216.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
180-183 °C/50 mmHg (lit.)
密度
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)CC(C(C)=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O5/c1-4-14-9(12)6-8(7(3)11)10(13)15-5-2/h8H,4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
DVSDDICSXBCMQJ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)