Merck
325503
Sigma-Aldrich
碳酸铈(III) 水合物
99.9% trace metals basis
别名:
碳酸铈水合物
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 G
$123.00
250 G
$410.00
$123.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
50 G
$123.00
250 G
$410.00
About This Item
线性分子式:
Ce2(CO3)3 · xH2O
CAS号:
分子量:
460.26 (anhydrous basis)
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$123.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
99.9% trace metals basis
表单
powder
反应适用性
reagent type: catalyst
core: cerium
杂质
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES字符串
O.[Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.2Ce.H2O/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
InChI key
KHSBAWXKALEJFR-UHFFFAOYSA-H
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)