Merck
D76005
Sigma-Aldrich
2,6-二氯甲苯
≥99%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$131.00
$131.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 G
$131.00
About This Item
线性分子式:
CH3C6H3Cl2
CAS号:
分子量:
161.03
Beilstein:
1907194
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$131.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥99%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.550 (lit.)
沸点
196-203 °C (lit.)
密度
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI key
DMEDNTFWIHCBRK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Environment
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
179.6 °F - closed cup
闪点(°C)
82 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)