Merck
D54206
Sigma-Aldrich
二氯乙醛缩二乙醇
≥95.0%
别名:
1,1-二氯-2,2-二乙氧基乙烷
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$271.00
$271.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$271.00
About This Item
线性分子式:
Cl2CHCH(OC2H5)2
CAS号:
分子量:
187.06
Beilstein:
1699086
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$271.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
品質等級
化驗
≥95.0%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
183-184 °C (lit.)
密度
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(OCC)C(Cl)Cl
InChI
1S/C6H12Cl2O2/c1-3-9-6(5(7)8)10-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
CDHLQZJRWKQATP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
138.2 °F - closed cup
閃點(°C)
59 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)