化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.513 (lit.)
bp
69-71 °C/0.4 mmHg (lit.)
溶解度
DMF: soluble 1:1
chloroform: soluble 200 ul per mL, clear, faintly yellow-green
water: soluble 1:5
密度
1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
disulfide
SMILES 字串
CSS(C)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O2S2/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3
InChI 密鑰
XYONNSVDNIRXKZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
S-甲基硫代磺酸甲酯是用于合成硫醇和硫酯的试剂。用作制备聚合物网络的交联剂。 S-甲基硫代磺酸甲酯(MMTS)与二棕榈酰磷脂酰胆碱(DPPC)双层的相互作用已经通过FTIR和表面增强拉曼光谱进行研究。
應用
S-甲基硫代磺酸甲酯被用作β-酮亚砜、亚甲基化合物、丙二酸半酯 和芳基格氏试剂的亚磺酰化试剂。它还被用作捕获天然硫醇-二硫化物形式的蛋白质的试剂。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 3167-3167 (1993)
Sustainable Three-Component Synthesis of Isothioureas from Isocyanides, Thiosulfonates, and Amines
Angewandte Chemie (International Edition in English), 126 (2014)
Synthetic Communications, 22, 1359-1359 (1992)
Sustainable Three-Component Synthesis of Isothioureas from Isocyanides, Thiosulfonates, and Amines
Angewandte Chemie (International Edition in English), 126, 13063-13068 (2014)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 6132-6132 (1993)