Merck
D221406
Sigma-Aldrich
1-十二烷硫醇
98%
别名:
1-巯基代十二烷, NDM, 十二硫醇, 月桂硫醇, 正十二硫醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)11SH
CAS号:
分子量:
202.40
Beilstein:
969337
EC 号:
MDL编号:
蒸汽密度
7 (vs air)
方案
98%
折射率
n20/D 1.459 (lit.)
沸点
266-283 °C (lit.)
密度
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C12H26S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
InChI key
WNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
262.4 °F - closed cup
闪点(°C)
128 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)