Merck
D2015
Sigma-Aldrich
2,3-二氢-5,6-二苯基-1,4-氧硫杂环己二烯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$117.00
$117.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$117.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H14OS
CAS号:
分子量:
254.35
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$117.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
solid
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C1CSC(=C(O1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H14OS/c1-3-7-13(8-4-1)15-16(18-12-11-17-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI key
GZVBPNSXCWYLJU-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)