Merck
D171301
Sigma-Aldrich
2,6-萘二甲酸二甲酯
98%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$254.00
$254.00
国内现货,预计发货时间2025年4月25日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$254.00
About This Item
线性分子式:
C10H6(CO2CH3)2
CAS号:
分子量:
244.24
Beilstein:
987259
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$254.00
国内现货,预计发货时间2025年4月25日详情
获取大包装报价
质量水平
方案
98%
表单
crystals
mp
187-193 °C (lit.)
SMILES字符串
COC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)OC
InChI
1S/C14H12O4/c1-17-13(15)11-5-3-10-8-12(14(16)18-2)6-4-9(10)7-11/h3-8H,1-2H3
InChI key
GYUVMLBYMPKZAZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 4
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)