Merck
725919
Sigma-Aldrich
4,4′-双(溴甲基)联苯
≥97.0% (HPLC)
别名:
α,α′-Dibromo-p,p′-bitolyl
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$149.00
5 G
$302.00
$149.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$149.00
5 G
$302.00
About This Item
线性分子式:
BrCH2C6H4C6H4CH2Br
CAS号:
分子量:
340.05
Beilstein:
2444585
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$149.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥97.0% (HPLC)
表单
powder
mp
170-173 °C
官能团
bromo
SMILES字符串
BrCc1ccc(cc1)-c2ccc(CBr)cc2
InChI
1S/C14H12Br2/c15-9-11-1-5-13(6-2-11)14-7-3-12(10-16)4-8-14/h1-8H,9-10H2
InChI key
HMUGRILXVBKBID-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)