主要文件
CLS999075
Pyrex® ribbed watch glasses
O.D. ~75 mm
别名:
Corning® 9990
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
12 EA
$67.00
$67.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
12 EA
$67.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.43
$67.00
请联系客服了解存货情况
制造商/商品名称
Corning 9990-75
外径
~75 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Molded-in ribs allow vapors to escape during boiling to eliminate pressure buildup. Meets EPA requirements for methods 3005, 3010, 3020.
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)