主要文件
CLS432001
康宁公司® CoolCell LX 细胞冷冻容器
(12 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials), purple
别名:
cryovials
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$322.00
$322.00
预计发货时间2025年1月31日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$322.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41123300
NACRES:
NC.01
$322.00
预计发货时间2025年1月31日详情
材料
foamed PE
特點
Holds 12 x 1-2 mL cryovials
包裝
pkg of 1
製造商/商標名
Corning 432001
技術
cryopreservation: suitable
高度 × 直徑
10.11 cm × 11.7 cm , 12.7 mm well diameter
顏色
purple
容量
(12 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Corning CoolCell LX 与-80°C 冰柜组合,将以-1°C/分钟的速率提供无醇冷冻,非常适合大多数细胞和细胞系的冷冻保存。使用均匀密度交联聚乙烯泡沫、固态核和径向瓶对称性的组合,冷冻剖面一致且可重现。泡沫为非吸收性,对冷冻环境的更改忽略不计;从而保护附近的冷冻样本。低热含量还可确保 CoolCell LX 容器从冷冻箱中取出后迅速恢复至室温。
  • 用于 12 个标准 1.0 mL 至 2.0 mL 低温瓶。
  • 径向对称,用于均匀的小瓶冷冻。
  • 编号孔,便于样本识别。
  • 斜盖,用于牢固抓取和轻松打开。
  • 当盖打开时暴露小瓶顶部,以便快速、有序地取出冷冻样品。
法律資訊
CoolCell is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)