主要文件
CLS9944515
Pyrex® disposable culture tubes, rimless
capacity 11.0 mL
别名:
culture tube, test tubes, Corning® 99445
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121706
NACRES:
NB.11
产品CLS9944515监管中,请联系销售询价或购买 联系客户支持
物料
borosilicate glass
round bottom tube
描述
bulk packed
无菌性
non-sterile
特点
cap: no
包装
case of 1000
pkg of 1000 ea
pack of 250 ea
制造商/商品名称
Corning 99445-15
外径 × 长度
15 mm × 85 mm
容量
11.0 mL
颜色
clear
适用性
suitable for (culture)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Single-use culture tubes are convenience packed.
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)