主要文件
CLS985025
Pyrex® flat bottom culture tube, rimless
capacity 39.0 mL
别名:
culture tubes, test tubes, Corning® 9850
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
72 EA
$135.00
$135.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
72 EA
$135.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121706
NACRES:
NB.43
$135.00
请联系客服了解存货情况
物料
borosilicate glass
flat bottom tube
无菌性
non-sterile
特点
cap: no
包装
pack of 36 ea
case of 72
制造商/商品名称
Corning 9850-25
容量
39.0 mL
直径× 长度
25 mm × 100 mm
颜色
clear
适用性
suitable for (plant culture)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Ideal for plant tissue culture and general culture work. The flat bottom facilitates use with agar slants.
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)