主要文件
CLS71022
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
orange, volume 2.0 mL, accuracy: 0.012 mL
别名:
Corning® 7102
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
12 EA
$74.00
$74.00
预计发货时间2025年5月09日详情
选择尺寸
变更视图
12 EA
$74.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
$74.00
预计发货时间2025年5月09日详情
物料
glass
特点
graduation
制造商/商品名称
Corning 7102-2
体积测量范围
2.0 mL, accuracy: 0.012 mL
长度
333 mm
容量
2.0 mL
颜色
orange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Have larger tip openings for faster delivery.
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)