主要文件
CLS6220150
Pyrex® powder funnel
别名:
Corning® 6220
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
12 EA
$423.00
$423.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
12 EA
$423.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
NACRES:
NB.43
$423.00
请联系客服了解存货情况
制造商/商品名称
Corning 6220-150
柱长度 × 外径
35 mm × 30 mm
顶部内径
150 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Short stem.
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)