主要文件
Z414514
Sigma-Aldrich
Aldrich® single-neck round-bottom flask
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
别名:
bottom flask, flask round, round flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
glass (Clear)
round bottom flask
single-neck
接合處
joint: ST/NS24/40
無菌
non-sterile
特點
closure type Standard Taper Joint
包裝
case of 12
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
外徑
105 mm
容量
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Aldrich® single-neck round-bottom flask has been used in the synthesis of gold nanoparticles.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)