主要文件
CLS55640100
Pyrex® A 级低光化容量瓶,Pyrex® ST 塞子
capacity 100 mL
别名:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
12 EA
$413.00
$413.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
12 EA
$413.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
$413.00
请联系客服了解存货情况
物料
borosilicate glass
long
接合处
joint stopper13
无菌性
non-sterile
特点
class A
closure type ST stopper
包装
case of 12
pack of 6
制造商/商品名称
Corning 55640-100
Corning 55640
tol. measuring range
0.08 mL
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
低光化的有色玻璃为光敏性材料提供保护。保护色是容量瓶的组成部分,该容量瓶保持了 Pyrex 品牌实验室器具的机械强度、化学稳定性和耐热性。
法律信息
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)